Documentos Principais
Z601594
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R and ROTINA 420/420R Centrifuges, Adapter for 50 mL Falcon tubes (29x115 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 50 mL tubes
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 1384
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 1481 1490, 1495 (buckets)
Descrição geral
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543) and 1430 (Z729132)
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)