Key Documents
Z665592
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R Centrifuges, Adapter for 50 ml Falcon tubes (29x115 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 50 mL tubes
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 5259
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5051 (bucket)
Descrição geral
  • compatible with bucket/carriers 5051, 5628
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG