Z728802
Hettich® adapter for 15 mL conical tubes
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R Centrifuges, Adapter for 7 x 15 mL Conical Tubes 17 x 120 mm
Sinônimo(s):
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
Holds 15 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 6306
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5051 (bucket)
Categorias relacionadas
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)