Key Documents
Z657999
Hettich® centrifuge rotors
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 5092 buckets
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Características
capacity 1.5 ‑ 100 mL
to hold 6 x 5092 buckets
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hettich 4446
Parâmetros
3,631 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models ROTANTA 460/460R
Informações legais
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
necessário, mas não fornecido
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4