Z3902
Zerumbone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2E,6E,10E)-2,6,9,9-tetramethylcycloundeca-2,6,10-trien-1-one, Zerumbone (6CI,7CI)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C1=C/CC(C)(C)\C=C\C(=O)\C(C)=C\CC1
InChI
1S/C15H22O/c1-12-6-5-7-13(2)14(16)9-11-15(3,4)10-8-12/h7-9,11H,5-6,10H2,1-4H3/b11-9+,12-8+,13-7+
chave InChI
GIHNTRQPEMKFKO-SKTNYSRSSA-N
Aplicação
- for liquid chromatography with mass spectrometry (LC-MS-MS)
- to investigate its potential application in the prevention
- treatment of esophageal squamous cell carcinomas (ESCC)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?