T9283
Monoclonal Anti-Tropomyosin (Sarcomeric) antibody produced in mouse
clone CH1, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-C15orf13, Anti-CMD1Y, Anti-CMH3, Anti-HEL-S-265, Anti-HTM-alpha, Anti-LVNC9, Anti-TMSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CH1, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human, chicken, rat
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 using sections of human tongue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using human and animal tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: suitable using native preparations
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... TPM1(396366)
human ... TPM1(7168)
rat ... Tpm1(24851)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?