T2780
Monoclonal Anti-Tropomyosin antibody produced in mouse
clone TM311, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-Tropomyosin Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TM311, monoclonal
peso molecular
antigen 36-39 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
pig, chicken, bovine, rabbit, mouse, hamster, rat, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: suitable using human tissue and chicken gizzard extracts
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... TPM1(281544)
chicken ... TPM1(396366)
human ... TPM1(7168)
mouse ... Tpm1(22003)
rat ... Tpm1(24851)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- in immunofluorescent labelling
- in immunohistochemistry
- in western blotting
- in immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?