T8516
Trifluoperazine dihydrochloride
≥99%, powder
Sinônimo(s):
10-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine dihydrochloride
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
cor
white to off-white
pf
243 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 5 mg/mL
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C21H24F3N3S.2ClH/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)28-20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
chave InChI
BXDAOUXDMHXPDI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Aplicação
- to inhibit clathrin-dependent endocytosis
- as a calmodulin kinase antagonist in cultured Aplysia californica neurons
- as a plasma membrane Ca2+-ATPase (PMCA) inhibitor in mouse duodenal tissues to block the transcellular active calcium flux
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Eyes
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?