T4257
Tripentadecanoin
≥99%
Sinônimo(s):
TG(15:0/15:0/15:0), 1,2,3-Tripentadecanoylglycerol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-46(49)52-43-45(54-48(51)42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)44-53-47(50)41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h45H,4-44H2,1-3H3
chave InChI
CLJLWABDLPQTHL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A rare natural lipid induces neuroglobin expression to prevent amyloid oligomers toxicity and retinal neurodegeneration.: This study explores the protective effects of a rare natural lipid, presumably including Tripentadecanoin, on neurodegeneration. It specifically focuses on neuroglobin expression to combat amyloid oligomers′ toxicity in the retina (Oamen et al., 2022).
- Analysis of fatty acid content and composition in microalgae.: This research details methods for analyzing fatty acid content and composition in microalgae, providing insights into how Tripentadecanoin and similar fatty acids are profiled in these organisms (Breuer et al., 2013).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?