T3573
RANK Ligand/TRANCE human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Osteoclast Differentiation Factor (ODF), Osteoprotegerin Ligand (OPGL), Receptor Activator of NF-KB Ligand (RANKL), TNF-related activation-induced cytokines (TRANCE)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in NSO cells
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
1.5-7.5 ng/mL ED50
peso molecular
glycolysylated recombinant product ~35 kDa by SDS-PAGE
calculated mol wt 23 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TNFSF11(8600)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3