MABS1696
Anti-RANKL Antibody, clone 6A12.1
clone 6A12.1, from mouse
Sinônimo(s):
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 11, Osteoclast differentiation factor, ODF, Osteoprotegerin ligand, OPGL, Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand, TNF-related activation-induced cytokine, CD254
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6A12.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNFSF11(8600)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected human recombinant RANKL protein.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1