T1325
Anti-Phosphotyrosine antibody produced in rabbit
0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-p-Tyr
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 3-6 μg/mL using A431 stimulated by human EGF.
western blot: 0.3-0.6 μg/mL using total cell extract of A431 stimulated by human EGF
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr)
Categorias relacionadas
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)