SRP3197
FGF-acidic from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
ECGF-beta, FGF-1, Fibroblast Growth Factor-acidic, HBGF-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
≤0.5 ng/mL
peso molecular
15.9 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
0.0344 EU/μg endotoxin, tested
cor
off-white to yellow
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... FGF1(14164)
Descrição geral
Recombinant murine FGF-acidic is a 15.9kDa protein consisting of 141 amino acid residues.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)