Documentos Principais
SRP0210
Sigma-Aldrich
PRL-3 (2-173) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PRL-3, PTP4A3, Protein tyrosine phosphatase type IVA, member 3, Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 3
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
19.5 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PTP4A3(11156)
Descrição geral
Human PRL 3 (GenBank Accession No. NM_032611), (amino acids 2-173) with N-terminal HIS tag, MW = 19.5 kDa, expressed in an E Coli expression system.
Aplicação
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definição da unidade
One unit will hydrolyze 1 nmol p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 7.4 and 30°C.
forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol and 3 mM DTT.
Nota de preparo
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)