SRP0212
PTP1B (1-321)/PTPN1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PTPN1, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
63.3 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
0.84 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2