SRP0218
TC-PTP Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PTPN2, T-cell protein-tyrosine phosphatase, TC-PTP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
62.3 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
2.9 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PTPN2(5771)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)