SRP0217
SHP-2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Noonan syndrome 1, PTP-1D, PTP2C, PTPN11, SHP2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
59.5 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
0.73 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PTPN11(5781)
Descrição geral
Aplicação
Human active SHP-2 has been used to study the effects of α-lipoic acid and dihydrolipoic acid on the activity of SHP-2 enzyme.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)