SRP0206
MEG-2 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PTPMEG2, PTPN9, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 9
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
60.3 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PTPN9(5780)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Protein tyrosine phosphatase, Catalytic domain, (amino acids 285-593) (Gene bank accession number M83738) with N-terminal GST tag, MW = 60.3 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Aplicação
Useful for the study of enzyme kinetics, regulation, to dephosphorylate target substrates and for screening inhibitors.
Definição da unidade
One unit will hydrolyze 1 nmol p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 7.4 and 30°C.
forma física
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 75 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol, 2 mM EDTA, 1 mM DTT, and 10 mM glutathione.
Nota de preparo
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SRP0206-20UG | 4061837112164 |
SRP0206-50UG | 4065271148314 |