Documentos Principais
MABN794
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-GLAST, clone 8C11.1
clone 8C11.1, from mouse
Sinônimo(s):
Excitatory amino acid transporter 1, Sodium-dependent glutamate/aspartate transporter 1, GLAST-1, Solute carrier family 1 member 3, GLAST
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8C11.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1λ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC1A3(6507)
Descrição geral
O transportador excitatório de aminoácidos 1 (UniProt P43003; também conhecido como GLAST-1, transportador 1 de glutamato/aspartato dependente de sódio, membro 3 da família de transportadores de soluto 1) é codificado pelo gene SLC1A3 (também conhecido como EA6, EAAT1, GLAST, GLAST1) em humanos (Entrez Gene ID 6507). GLAST-1 é uma proteína multitransmembrana que funciona como um transportador de glutamato de alta afinidade e medeia o término da ação pós-sináptica do glutamato no sistema nervoso central, removendo rapidamente o glutamato liberado da fenda sináptica. O GLAST-1 também transporta L- e D-aspartato. As mutações do gene GLAST estão ligadas à ataxia episódica tipo 6 (EA6), um distúrbio caracterizado por convulsões, enxaqueca e hemiplegia alternada. Existem 5 variantes emendadas conhecidas. A isoforma 2 não tem atividade funcional de captação de glutamato e exerce um efeito negativo dominante contra a isoforma 1.
Especificidade
O epítopo do clone 8C11.1 encontra-se no segundo segmento extracelular das isoformas 1 e 2 de GLAST. A região do epítopo também está presente na isoforma 4, mas não nas isformas 3 e 5.
Imunogênio
Epítopo: Domínio extracelular
Proteína recombinante marcada com GST correspondente ao domínio extracelular de GLAST humano.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: Uma diluição de 1:1.000 de um lote representativo detectou GLAST no cerebelo humano e no tecido do cerebelo de rato.
Categoria de pesquisa
Neurociência
O anticorpo anti-GLAST, clone 8C11.1, é um anticorpo contra GLAST para uso em Western Blot, imuno-histoquímica.
Subcategoria de pesquisa
Sinalização do desenvolvimento
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido cerebral humano.
Análise de western blot: 1,0 µg/ml desse anticorpo detectou GLAST em 200 µg de lisado de tecido de cérebro humano.
Descrição-alvo
Aproximadamente 55 kDa observado
forma física
Anticorpo IgG1λ monoclonal de camundongo purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Formato: Purificado
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Haijun Zhang et al.
The journal of pain, 13(3), 293-303 (2012-01-31)
Paclitaxel often induces persistent painful neuropathy as its most common treatment-limiting side effect. Little is known concerning the underlying mechanisms. Given the prominent role of glial cells in many types of neuropathic pain, we investigated here the morphological and functional
Sandra Gómez-López et al.
Scientific reports, 6, 24028-24028 (2016-04-12)
Parkinson's disease (PD) is a multifactorial neurodegenerative disorder, characterised by the progressive loss of midbrain dopaminergic neurons and a variety of motor symptoms. The gene coding for the phospholipid phosphatase 3, PLPP3 (formerly PPAP2B or LPP3), maps within the PARK10
Rebeca Rosas-Hernández et al.
Journal of neurochemistry, 149(2), 242-254 (2018-12-28)
Alpha-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid glutamate receptors have been shown to modulate the morphology of the lamelar processes of Bergmann glia cells in the molecular layer of the cerebellum. Here we suggest that reorganization of F-actin may underlay the changes in the morphology