Documentos Principais
SML3564
Sigma-Aldrich
ML382
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
VU0485891, 2-(Cyclopropanesulfonamido)-N-(2-ethoxyphenyl)benzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H20N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
360.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(C=CC=C1)NS(C2CC2)(=O)=O)NC3=C(C=CC=C3)OCC
chave InChI
RCSLEKLNDJJJLF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ML382 is a positive allosteric modulator of Mas-related G-protein-coupled receptor X1 (MrgprX1, MrgX1, SNSR4), a G-protein coupled receptor (GPCR) selectively expressed in dorsal root ganglion (DRG) neurons. MrgX1 is believed to be a functional ortholog of mouse MrgC11, which has been shown to be involved in itch and pain. ML382 is selective for MrgX1 over MrgX2, MrgC11 and a panel of 68 other GPCRs, ion channels and transporters, with an EC50 value of 190 nm with an Emax value of 148% in the presence of the known ligand BAM8-22.
MrgX1 (SNSR4) positive allosteric modulator
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)