SML0621
WZB-117
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-Fluoro-1,2-phenylene bis(3-hydroxybenzoate), 3-Hydroxy-benzoic acid 1,1′-(3-fluoro-1,2-phenylene) ester
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=CC(O)=C1)OC2=C(F)C=CC=C2OC(C3=CC(O)=CC=C3)=O
InChI
1S/C20H13FO6/c21-16-8-3-9-17(26-19(24)12-4-1-6-14(22)10-12)18(16)27-20(25)13-5-2-7-15(23)11-13/h1-11,22-23H
chave InChI
FRSWCCBXIHFKKY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3