Documentos Principais
SML3458
Sigma-Aldrich
KL-11743
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(3-(6-Ethoxy-4-((4-(1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)phenyl)amino)quinazolin-2-yl)phenoxy)-N-isopropylacetamide, 2-[3-[6-Ethoxy-4-[[4-(1H-pyrazol-4-yl)phenyl]amino]-2-quinazolinyl]phenoxy]-N-(1-methylethyl)acetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H30N6O3
Número CAS:
Peso molecular:
522.60
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
KL-11743 is an orally available, potent inhibitor of class I glucose transporters that blocks glucose uptake in vitro and in vivo. It induces aspartate accumulation and increases mitochondrial metabolism. KL-11743 specifically inhibits the growth of tumors containing truncated the tricarboxylic acid (TCA) cycle due to mutations inactivating succinate dehydrogenase. Inhibition of glucose uptake by KL-11743 may synergize with therapies that induce oxidative stress (synthetic lethality).
orally available, potent inhibitor of class I glucose transporters that blocks glucose uptake in vitro and in vivo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)