Documentos Principais
SML3470
Sigma-Aldrich
MSC-4381
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[2-[5-Chloro-2-[[(5-ethoxy-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]phenyl]ethynyl]-4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid, MCT4 probe MSC-4381
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H20ClN3O6S
Número CAS:
Peso molecular:
537.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=NC=C(C(OC)=C1)C#CC2=CC(Cl)=CC=C2NS(=O)(C3=CC=C(C4=CC=CN=C43)OCC)=O)O
Ações bioquímicas/fisiológicas
MSC-4381 is a cell penetrant highly potent and selective inhibitor of monocarboxylate transporter 4 (MCT4). MSC-4381 potently inhibit lactate efflux and intracellular lactate accumulation in MCT4-expressing cell lines.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)