Documentos Principais
SML3471
Sigma-Aldrich
MSC-5350
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[2-[5-Chloro-2-[[(5-methoxy-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]phenyl]ethynyl]-4-methoxy-N,N-dimethyl-2-pyridinecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H23ClN4O5S
Número CAS:
Peso molecular:
551.01
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N(C)C)C1=NC=C(C(OC)=C1)C#CC2=CC(Cl)=CC=C2NS(=O)(C3=CC=C(C4=CC=CN=C43)OC)=O
chave InChI
RMIHTEHARJKIFL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell penetrant negative control of MCT4 probe MSC-4381.
MSC-5350 is a cell penetrant negative control of MCT4 (monocarboxylate transporter 4 ) probe MSC-4381.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)