38153
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronide sodium salt
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid sodium salt, 8-Quinolyl-β-D-glucopyranosiduronic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -84.0±4.0°, c = 1 in H2O
Impurezas
≤12% water
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2cccc3cccnc23
InChI
1S/C15H15NO7.Na/c17-10-11(18)13(14(20)21)23-15(12(10)19)22-8-5-1-3-7-4-2-6-16-9(7)8;/h1-6,10-13,15,17-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,15+;/m0./s1
chave InChI
QYRMLNFJXNJXLO-KSOKONAESA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3