H6878
8-Hydroxyquinoline
Sinônimo(s):
8-Quinolinol, 8-Hydroxyquinoline, 8-Oxychinolin, Oxine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.5%
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
72.5-74.0 °C
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
chave InChI
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?