Documentos Principais
1.07098
Supelco
8-Hidroxiquinolina
GR for analysis Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
8-Hidroxiquinolina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
145.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
205-711-1
NACRES:
NA.21
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
1200 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
267 °C/1013 hPa
pf
72.5-74.0 °C
densidade
1.034 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
n1c2c(ccc1)cccc2O
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
chave InChI
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Fe(2)O(3) pseudossolúvel em água como reação quimioluminescente catalisada por nanozimas para a detecção de azul brilhante em gelatina e bebidas.: Este estudo inovador utiliza 8-hidroxiquinolina para melhorar as reações quimioluminescentes na detecção de corantes alimentares, apresentando uma nova via de segurança alimentar e técnicas de garantia de qualidade (Jabbar HS, 2024).
  • Maior seletividade em relação a células de melanoma com bases Schiff de zinco(II) contendo derivados de imidazol.: Incorporando 8-hidroxiquinolina no desenvolvimento de complexos de base Schiff de zinco(II), esta pesquisa demonstra possíveis aplicações terapêuticas na segmentação de células de melanoma, destacando seu papel na química medicinal (Côrte-Real et al., 2024).
  • Síntese, estrutura cristalina e atividade anticancerígenas do complexo clorido-(η(2)-etil-eno)(quinolina-8-olato-κ(2)N,O)platina(II) por métodos experimentais e teóricos.: Este artigo detalha a síntese e as propriedades anticancerígenas de um novo complexo de platina(II) usando 8-hidroxiquinolina, oferecendo percepções sobre suas caraterísticas estruturais e potencial terapêutico (Chi NTT et al., 2024).
  • Atividade anticancerígena de complexos de 8-hidroxiquinolina-trifenilfosfina ródio(III) direcionados a vias mitofágicas.: Explorando o uso da 8-hidroxiquinolina em complexos de ródio(III), este estudo fornece uma nova perspectiva sobre o direcionamento do metabolismo celular do câncer, especificamente através de vias mitofágicas (Huang XQ et al., 2024).
  • Os complexos de Ru de trifenilfosfina-8-hidroxiquinolina mitocôndrias-localizantes induzem a ferroptose e sua avaliação antitumoral.: Esta pesquisa examina a eficácia dos complexos de 8-hidroxiquinolina na indução de ferroptose em células cancerígenas, uma nova abordagem na terapia do câncer com foco nos mecanismos de morte celular oxidativa (Meng T et al., 2024).
Nota de análise
Teor (titulação com ácido perclórico): ≥ 99
Identidade (espectro IV): passa no teste
Matéria insolúvel em etanol: ≤ 0,05%
Ponto de fusão: 73-75 °C
Cloreto (Cl): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,01%
Cinza sulfatada: ≤ 0,05%
Adequação como reagente (para teste de Mg): passa no teste
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3