SML3490
FMC
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Dimethyl(fluoromethyl)(2-hydroxyethyl)ammonium chloride, Fluorocholine chloride, Fluoromethylcholine chloride, N-(Fluoromethyl)-2-hydroxy-n,n-dimethylethanaminium chloride, NSC720948
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
(Crystals to semi-solid)
condição de armazenamento
under inert gas
cor
colorless to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
InChI
1S/C5H13FNO.ClH/c1-7(2,5-6)3-4-8;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
QJEHIIJVWXGJAB-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3