B3650
Betaine aldehyde chloride
Sinônimo(s):
(Formylmethyl)trimethylammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CC=O
InChI
1S/C5H12NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
FSKVGWXINKZUKS-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3