Documentos Principais
SML3334
Sigma-Aldrich
Ceefourin 1
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[(2-Benzothiazolylthio)methyl]-2,4-dihydro-4-methyl-3H-1,2,4-triazole-3-thione, Ceefourin-1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10N4S3
Número CAS:
Peso molecular:
294.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(CSC2=NC3=C(C=CC=C3)S2)=NNC1=S
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ceefourin 1 is a potent and highly selective MRP4 (Multidrug resistance protein 4) inhibitor that exhibits low cellular toxicity and high microsomal and acid stability. Ceefourin 1 inhibits PDAC (pancreatic ductal adenocarcinoma) cell proliferation through MRP4-dependent cAMP extrusion thereby activation of the cAMP/Epac/Rap1 signaling pathway.
Potent and highly selective MRP4 (Multidrug resistance protein 4) inhibitor
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)