Key Documents
SML1607
Sigma-Aldrich
Lesinurad
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[5-Bromo-4-(4-cyclopropyl-1-naphthalenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio]-acetic acid, RDEA 594
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14BrN3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
404.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=NN=C(SCC(O)=O)N1C2=C3C(C=CC=C3)=C(C4CC4)C=C2
InChI
1S/C17H14BrN3O2S/c18-16-19-20-17(24-9-15(22)23)21(16)14-8-7-11(10-5-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14/h1-4,7-8,10H,5-6,9H2,(H,22,23)
chave InChI
FGQFOYHRJSUHMR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lesinurad is a selective inhibitor of Urate transporter 1 (URAT1), a urate-anion exchanger which is responsible for the majority of uric acid reabsorption from the renal tubular lumen. Lesinurad thus reduces serum uric acid levels. Lesinurad has been approved for use in combination with a xanthine oxidase inhibitor to treat hyperuricemia associated with gout.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3