Documentos Principais
SML1578
Sigma-Aldrich
Aftin-4
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R)-2-[[9-(1-Methylethyl)-6-[methyl(phenylmethyl)amino]-9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol, Amyloid-β Forty-Two Inducer 4, N6-Methyl-(R)-roscovitine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H28N6O
Número CAS:
Peso molecular:
368.48
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)N(Cc3ccccc3)C)N[C@@H](CO)CC)C(C)C
InChI
1S/C20H28N6O/c1-5-16(12-27)22-20-23-18(25(4)11-15-9-7-6-8-10-15)17-19(24-20)26(13-21-17)14(2)3/h6-10,13-14,16,27H,5,11-12H2,1-4H3,(H,22,23,24)/t16-/m1/s1
chave InChI
YPYWONAECUVKHY-MRXNPFEDSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Aftin-4, an amyloid forty-two inducer, activates γ-secretase, promoting the generation of amyloid-β-1-42 (Aβ1-42) from amyloid-β protein precursor. Aftin-4 increased Aβ-1-42, but not Aβ-1-40 in mouse hipppocampus, accompanied by learning deficits and mitochondrial ultrastructural changes similar to those found in the brains of patients with AD. Aftin-4 can thus be used to induce a rapid, acute Alzheimer′s disease-like toxicity in the rodent brain.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)