Documentos Principais
SML3174
Sigma-Aldrich
Icariside II
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxychromen-4-one, Baohuoside-I, Icariin II, Baohuoside I
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H30O10
Número CAS:
Peso molecular:
514.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -101 to -129°, c = 0.5 in ethanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H30O10/c1-12(2)5-10-16-17(28)11-18(29)19-21(31)26(37-27-23(33)22(32)20(30)13(3)35-27)24(36-25(16)19)14-6-8-15(34-4)9-7-14/h5-9,11,13,20,22-23,27-30,32-33H,10H2,1-4H3/t13-,20-,22+,23+,27-/m0/s1
chave InChI
NGMYNFJANBHLKA-LVKFHIPRSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Icariside II (Baohuoside-I) is a flavonoid with cytoprotective, neuroprotective, antiproliferative, and erectile function properties.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)