S7576
Shikonin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methyl-3-pentenyl)-1,4-naphthoquinone, (±)-Alkannin, (±)-Shikalkin, (±)-Shikonin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder or solid
cor
red to brown
solubilidade
methanol: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC(O)C1=CC(=O)c2c(O)ccc(O)c2C1=O
InChI
1S/C16H16O5/c1-8(2)3-4-10(17)9-7-13(20)14-11(18)5-6-12(19)15(14)16(9)21/h3,5-7,10,17-19H,4H2,1-2H3
chave InChI
NEZONWMXZKDMKF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- to enhance the anti-tumor activity of gefitinib on tyrosine kinase receptor epidermal growth factor receptor (EGFR) in wild-type lung cancer cells
- as an inhibitor of renal aerobic glycosis and a potential
- as an anti-inflammatory agent to test its role to improve lipopolysaccharide (LPS)-induced cardiac dysfunction
- to stimulate bone marrow-derived macrophages (BMDMs) to test the effect of Interferon regulatory factor 1 on cell death
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.