PHL80231
Juglone
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, Juglone
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
161-163 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc2C(=O)C=CC(=O)c12
InChI
1S/C10H6O3/c11-7-4-5-9(13)10-6(7)2-1-3-8(10)12/h1-5,12H
chave InChI
KQPYUDDGWXQXHS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.