SML2838
AP20187
≥98% (HPLC), powder, protein dimerization inducer
Sinônimo(s):
(2S,2′S)-1-[(2S)-1-oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butyl]-2-piperidinecarboxylic acid, 2,2′-[[2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-propanediyl]bis[imino(2-oxo-2,1-ethanediyl)oxy-3,1-phenylene[(1R)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propylidene]]] ester
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
AP20187, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N2([C@@H](CCCC2)C(=O)O[C@H](CCc8cc(c(cc8)OC)OC)c3cc(ccc3)OCC(=O)NCC(CN(C)C)CNC(=O)COc4cc(ccc4)[C@H](OC(=O)[C@H]6N(CCCC6)C(=O)[C@@H](CC)c7cc(c(c(c7)OC)OC)OC)CCc5cc(c(cc5)OC)OC)C(=O)[C@@H](CC)c1cc(c(c(c1)OC)OC)OC
InChI
1S/C82H107N5O20/c1-15-61(57-43-71(98-9)77(102-13)72(44-57)99-10)79(90)86-37-19-17-27-63(86)81(92)106-65(33-29-52-31-35-67(94-5)69(39-52)96-7)55-23-21-25-59(41-55)104-50-75(88)83-47-54(49-85(3)4)48-84-76(89)51-105-60-26-22-24-56(42-60)66(34-30-53-32-36-68(95-6)70(40-53)97-8)107-82(93)64-28-18-20-38-87(64)80(91)62(16-2)58-45-73(100-11)78(103-14)74(46-58)101-12/h21-26,31-32,35-36,39-46,54,61-66H,15-20,27-30,33-34,37-38,47-51H2,1-14H3,(H,83,88)(H,84,89)/t61-,62-,63-,64-,65+,66+/m0/s1
chave InChI
NSBGUMKAXUXKGI-BPNHAYRBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)