SML1684
GSK2850163
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-2-(3,4-Dichlorobenzyl)-N-(4-methylbenzyl)-2,7-diazaspiro[4.5]decane-7-carboxamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
oil
cor
colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC(CN(C2)CC[C@]32CN(C(NCC4=CC=C(C)C=C4)=O)CCC3)=CC=C1Cl
InChI
1S/C24H29Cl2N3O/c1-18-3-5-19(6-4-18)14-27-23(30)29-11-2-9-24(17-29)10-12-28(16-24)15-20-7-8-21(25)22(26)13-20/h3-8,13H,2,9-12,14-17H2,1H3,(H,27,30)/t24-/m1/s1
chave InChI
YFDASBFQKMHSSJ-XMMPIXPASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Homoharringtonine is a cephalotaxine ester that is also known as (HHT; 4-methyl (2R)-2-hydroxy-2-(4-hydroxy-4-methylpentyl)butanedioate). In gefitinib-resistant lung cancer cells, homoharringtonine promotes apoptosis and prevents signal transducer and activator of transcription (STAT3) through IL-6 (interleukin-6) /JAK1 (janus kinase 1)/STAT3 signal pathway. It plays an important role in the treatment of malaria.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)