Documentos Principais
SML1662
Sigma-Aldrich
Buparvaquone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,4-Naphthalenedione,2-[[4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-, Butalex, UNII-0354RT7LG4, 2-[(4-tert-Butylcyclohexyl)methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexyl]methyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26O3
Número CAS:
Peso molecular:
326.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
DMSO: soluble
chloroform: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C1CCC(CC1)CC2=C(O)C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C21H26O3/c1-21(2,3)14-10-8-13(9-11-14)12-17-18(22)15-6-4-5-7-16(15)19(23)20(17)24/h4-7,13-14,24H,8-12H2,1-3H3
chave InChI
KLLIVCPQDTYMLC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Buparvaquone is a second-generation hydroxynaphthoquinone antiprotozoal drug related to parvaquone and atovaquone. Buparvaquone is indicated for the therapy and prophylaxis of all forms of Theileriosis and found to have an anti-Leishmanial activity.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Garnier, T., et al.
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 60, 802-810 (2007)
Hudson, A.T., et al.
Parasitoloty, 90, 45-55 (1985)
McHardy, N., et al.
Research in Veterinary Science, 39, 29-33 (1985)
Dhar, S., et al.
The Veterinary Record, 119, 635-636 (1986)