SML2652
Peretinoin
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,7,11,15-Tetramethyl-2,4,6,10,14-hexadecapentaenoic acid, (2E,4E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadeca-2,4,6,10,14-pentaenoic acid, 4,5-Didehydrogeranyl geranoic acid, ACR, Acyclic retinoid, E 5166, E-5166, E5166, K 333, K-333, K333, NIK 333, NIK-333, NIK333, Polyprenoic acid, all-trans-3,7,11,15-Tetramethyl-2,4,6,10,14-hexadecapentaenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C
InChI
1S/C20H30O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h8-9,11,13-15H,6-7,10,12H2,1-5H3,(H,21,22)/b14-8+,17-11+,18-13+,19-15+
chave InChI
UUBHZHZSIKRVIV-KCXSXWJSSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)