SCM300
3dGRO® reagente de dissociação organoide
Chemically defined enzyme-free organoid dissociation solution.
Sinônimo(s):
Organoid passaging reagent
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
Descrição geral
• Composição e arquitetura semelhantes ao tecido primário: Os organoides abrigam uma pequena população de células-tronco autorrenovadoras (como células-tronco da cripta intestinal) que podem se diferenciar em células de todas as linhagens celulares principais, com frequência semelhante à das condições fisiológicas.
• Modelos relevantes de condições in-vivo: Os organoides são mais biologicamente relevantes para qualquer sistema modelo e passíveis de manipular componentes de nicho e expressão gênica.
• Sistema estável para cultivo prolongado: Os organoides podem ser criopreservados como biobancos e expandidos indefinidamente, aproveitando a autorrenovação e a capacidade de diferenciação das populações de células-tronco.
O reagente de dissociação organoide 3dGRO é uma solução de dissociação livre de enzimas registrada quimicamente definida usada para a passagem de vários tipos de células organoides (etc. organoides intestinais de camundongos, cólon humano e organoides pulmonares). Devido à sua natureza quimicamente definida, o reagente produz resultados consistentes de passagem organoide. O reagente de dissociação organoide 3dGRO pode ser usado em combinação com o suplemento de meio condicionado 3dGRO R-Spondin-1 (SCM104) para isolar e passar organoides intestinais primários de camundongos ou em combinação com o meio de expansão de organoides de cólon derivados de iPSC humano 3dGRO (SCM304) para expandir organoides de cólon derivados de iPSC humano (SCC300).
Aplicação
Cultura celular
Pesquisa com células-tronco
Qualidade
Osmolalidade: 340-370 mOsm
Testado para esterilidade: Sem crescimento/passagem
Endotoxina; <2 EU/ml
pH: 7,2 7,4
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Protocolos
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.