Key Documents
SML3255
Sigma-Aldrich
Crocetin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Crocetin, 2,6,11,15-tetramethyl-2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E-hexadecaheptaenedioic acid, NSC 407300, Trans-crocetin, Transcrocetin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24O4
Número CAS:
Peso molecular:
328.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
faint brown to dark brown
deep red-brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C20H24O4/c1-15(11-7-13-17(3)19(21)22)9-5-6-10-16(2)12-8-14-18(4)20(23)24/h5-14H,1-4H3,(H,21,22)(H,23,24)/b6-5+,11-7+,12-8+,15-9+,16-10+,17-13+,18-14+
chave InChI
PANKHBYNKQNAHN-MQQNZMFNSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Crocetin is a natural apocarotenoid dicarboxylic acid, found naturally in saffron crocus and gardenia flowers, that has been shown to exhibit antioxidant, antiproliferative, anti-inflammatory, cardioprotective, neuroprotective, and antinociceptive activity.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3