SML2598
Ataciguat
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-Chloro-2-[[(5-chloro-2-thienyl)sulfonyl]amino]-N-[4-(4-morpholinylsulfonyl)phenyl]-benzamide, 5-Chloro-2-[[(5-chlorothien-2-yl)sulfonyl]amino]-N-[4-[(morpholin-4-yl)sulfonyl]phenyl]benzamide, HMR-1766, HMR1766
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C21H19Cl2N3O6S3/c22-14-1-6-18(25-34(28,29)20-8-7-19(23)33-20)17(13-14)21(27)24-15-2-4-16(5-3-15)35(30,31)26-9-11-32-12-10-26/h1-8,13,25H,9-12H2,(H,24,27)
chave InChI
PQHLRGARXNPFCF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3