Documentos Principais
SML1145
Sigma-Aldrich
ML303
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Methoxy-4-(3-methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-4-yl)phenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H16F3N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
399.37
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=NN(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)C3=NC=CC(C4=CC=C(O)C(OC)=C4)=C31
InChI
1S/C21H16F3N3O2/c1-12-19-16(13-3-8-17(28)18(11-13)29-2)9-10-25-20(19)27(26-12)15-6-4-14(5-7-15)21(22,23)24/h3-11,28H,1-2H3
chave InChI
YBRHGNCGFMRGSV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
It belongs to the pyrazolopyridine family.
ML303 is a potent inhibitor (IC50 = 155 nM) of the influenza viral protien NS1. NS1 enhances virulence by inhibiting host cell immune responses, including the expression of IFN-b, and regulating synthesis, splicing and translation of viral RNA.
ML303 is a potent inhibitor of the influenza viral protien NS1.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nícia Rosário-Ferreira et al.
International journal of molecular sciences, 21(4) (2020-02-27)
Influenza (flu) is a contagious viral disease, which targets the human respiratory tract and spreads throughout the world each year. Every year, influenza infects around 10% of the world population and between 290,000 and 650,000 people die from it according