fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
420.45
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C25H24O6/c1-13(2)5-7-15-21(28)20-22(29)17(14-6-8-18(26)19(27)11-14)12-30-24(20)16-9-10-25(3,4)31-23(15)16/h5-6,8-12,26-28H,7H2,1-4H3
chave InChI
GHCZYXUOYFOXIP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)