Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\Cc1c(O)c2C(=O)C(=COc2c3C=CC(C)(C)Oc13)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C25H24O5/c1-14(2)5-10-17-21(27)20-22(28)19(15-6-8-16(26)9-7-15)13-29-24(20)18-11-12-25(3,4)30-23(17)18/h5-9,11-13,26-27H,10H2,1-4H3
chave InChI
DCTLJGWMHPGCOS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)