SMB00186
Isoprunetin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
5-O-Methylgenistein
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(O)cc2OC=C(C(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-13-6-11(18)7-14-15(13)16(19)12(8-21-14)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
chave InChI
YSINCDVRUMTOPK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)