SML1506
KY-05009
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(4-Methylbenzamido)-2-(phenylamino)thiazole-4-carboxamide, 5-[(4-Methylbenzoyl)amino]-2-(phenylamino)-4-thiazolecarboxamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
light yellow to dark yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(C1=C(NC(C2=CC=C(C)C=C2)=O)SC(NC3=CC=CC=C3)=N1)=O
InChI
1S/C18H16N4O2S/c1-11-7-9-12(10-8-11)16(24)22-17-14(15(19)23)21-18(25-17)20-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H2,19,23)(H,20,21)(H,22,24)
chave InChI
WCEDGRTWDSHZHF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)