H9414
Halofantrine hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1,3-Dichloro-a-[2-(dibutylamino)ethyl]-6-(trifluoromethyl)-9-phenanthrenemethanol hydrochloride, Halfan
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCCCN(CCCC)CCC(O)c1cc2c(Cl)cc(Cl)cc2c3cc(ccc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C26H30Cl2F3NO.ClH/c1-3-5-10-32(11-6-4-2)12-9-25(33)23-16-22-21(14-18(27)15-24(22)28)20-13-17(26(29,30)31)7-8-19(20)23;/h7-8,13-16,25,33H,3-6,9-12H2,1-2H3;1H
chave InChI
WANGFTDWOFGECH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.