SML1532
Cinaciguat hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[((4-Carboxybutyl){2-[(4-phenethylbenzyl)oxy]phenethyl}amino)methyl[benzoic]acid hydrochloride, 4-[[(4-Carboxybutyl)[2-[2-[[4-(2-phenylethyl)phenyl]methoxy]phenyl]ethyl]amino]methyl]-benzoic acid hydrochloride, BAY 58-2667 hydrochloride, BAY582667 hydrochloride, UNII-59K0Y58UAD hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(C=C1)=CC=C1CN(CCCCC(O)=O)CCC2=CC=CC=C2OCC3=CC=C(CCC4=CC=CC=C4)C=C3)=O.[H]Cl
InChI
1S/C36H39NO5.ClH/c38-35(39)12-6-7-24-37(26-30-19-21-33(22-20-30)36(40)41)25-23-32-10-4-5-11-34(32)42-27-31-17-15-29(16-18-31)14-13-28-8-2-1-3-9-28;/h1-5,8-11,15-22H,6-7,12-14,23-27H2,(H,38,39)(H,40,41);1H
chave InChI
LLHMBJOVHATVSP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3