B8810
BAY 41-2272
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(4-Amino-5-cyclopropylpyrimidin-2-yl)-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
pf
210.5-211.4 °C
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
originador
Bayer
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(ncc1C2CC2)-c3nn(Cc4ccccc4F)c5ncccc35
InChI
1S/C20H17FN6/c21-16-6-2-1-4-13(16)11-27-20-14(5-3-9-23-20)17(26-27)19-24-10-15(12-7-8-12)18(22)25-19/h1-6,9-10,12H,7-8,11H2,(H2,22,24,25)
chave InChI
ATOAHNRJAXSBOR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research